Learn More
Epredia™ Zubehör für Excelsior™ AS Gewebeeinbettautomaten
Artikelnummer. 15594280 Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Produkttyp:
Anschlusskit Aerosolabsaugung
Anschlusskit Gerätelüftung
Bildschirmhalter-Kit
Dampffilter (Aktivkohle)
Formaldehyd neutralisierender Filter (Kaliumpermanganat)
Korbtragebehälter
Organizer-Korb, 6 Unterteilungen
Vorratsflasche
Wachsabfallschalen-Kit – 1 Schale, 1 Deckel
Unit Size:
1 Stück
6 Stück
Product Code. 15594280
Brand: Epredia™ A82310038
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Betreiben Sie den Epredia™ Excelsior™ AS Gewebeeinbettautomaten mit Zubehör für Epredia™ Excelsior AS Gewebeeinbettautomaten.
Betreiben Sie den Shandon™ Excelsior™ AS Gewebeeinbettautomaten mit Shandon Excelsior AS Gewebeeinbettautomaten-Zubehör.
Produktmerkmale:
  • Mikrowellenfähiges Design für die Vorverarbeitung von Gewebe
  • Organisierte Kapazität von 300–Kassetten in sechs Korbhälften
Bestellhinweis:
Korbhälften passen nur zueinander, können aber mit 222 Kassettenkörben oder SecureSette Excelsior ES Körben gemischt werden
Im Lieferumfang enthalten:
Sechs Korbhälften mit 50 Kassetten sowie Bedienungsanleitung und Ladeanleitung
Kompatibel mit:
Excelsior ES Gewebeeinbettautomat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttyp Organizer-Korb, 6 Unterteilungen
Zur Verwendung mit (Geräte) Excelsior AS Gewebeeinbettautomat
Fassungsvermögen Korb Kit mit 300 Kassetten
Inhalt und Lagerung Umgebungstemperatur