Learn More
Falcon™ dicht schließende Deckelscheiben
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-88668 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
35 mm
60 mm
100 mm
150 mm
Höhe (metrisch):
10 mm
15 mm
Kulturfläche:
11,78 cm2
151 cm2
21,29 cm2
56,5 cm2
Packungsgröße:
100 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 10390961
Marke: Falcon™ 351008
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Hergestellt aus kristallklarem Polystyrol für optische Klarheit. Falcon™ bakteriologische Petrischalen werden nicht für die Zellanhaftung gewebekulturbehandelt; für Anwendungen, bei denen die Zellanhaftung nicht erwünscht ist. Die Oberfläche ist hydrophob.
Diese bakteriologische Petrischalen werden nicht für die Zellanhaftung gewebekulturbehandelt; für Anwendungen, bei denen die Zellanhaftung nicht erwünscht ist. Hergestellt aus kristallklarem Polystyrol für optische Klarheit. Oberfläche ist hydrophob.
  • Flache, verzerrungsfreie Optik
  • Die Deckel mit Lüftung ermöglichen optimalen Gasaustausch
  • Stapelringe vereinfachen Handhabung und Stapelung
  • Der mattierte Ring erleichtert die Handhabung der Schale (durch den Ring kann die Schale ohne versehentliches Abnehmen des Deckels angehoben werden, dadurch ist ein aseptischer Umgang gegeben)
  • Pyrogenfrei
  • Verpackung in medizinischen Aufreißbeuteln
  • Die langlebige Konstruktion ermöglicht einen sicheren Umgang mit den Schalen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kulturfläche 11,78 cm2
Einwegprodukt Ja
Material Polystyrol
Form Rund
Sterilität Steril
Oberflächenbehandlung Unbehandelt
Typ Zellkultur-Petrischale
Anzahl pro Karton 500/Karton
Anzahl pro Packung 20 St./Packung
Höhe (metrisch) 10 mm
Durchmesser (metrisch) 35 mm