Learn More
Mettler Toledo™ F1 Premium Cylindrical Knob Weights
Used in mass labs all over the world, and for calibration of analytical and micro balances
138.50 €
Spezifikation
Produkttyp | Gewicht, mit Knopf, einteilig (Monobloc) |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | ISO17025, ISO9001, ISO14001 environmental standard |
Klassifikation | OIML Klasse F1 |
Material | Edelstahl |
Dichte | 8 kg/dm3 bei 20°C |
Beschreibung
Initial weight calibration uses robotic technology which excludes human error and leads to consistent and reproducible results with low uncertainty values Premium, vacuum melted steel offers an anticorrosive surface, and low magnetization and susceptibility values Monobloc design and electro polishing of surface provide maximum stabilitySpezifikation
Gewicht, mit Knopf, einteilig (Monobloc) | |
OIML Klasse F1 | |
8 kg/dm3 bei 20°C | |
Kunststoffbox | |
1 |
ISO17025, ISO9001, ISO14001 environmental standard | |
Edelstahl | |
Zylindrisch | |
Jeweils |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Mettler Toledo™ F1 Premium Cylindrical Knob Weights