Learn More
Mettler Toledo™ F1 Premium Cylindrical Knob Weights
Used in mass labs all over the world, and for calibration of analytical and micro balances
Marke:  Mettler Toledo™ 00158656
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12793135
  • 138.50 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 28-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Initial weight calibration uses robotic technology which excludes human error and leads to consistent and reproducible results with low uncertainty values Premium, vacuum melted steel offers an anticorrosive surface, and low magnetization and susceptibility values Monobloc design and electro polishing of surface provide maximum stability
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Gewicht, mit Knopf, einteilig (Monobloc)
OIML Klasse F1
50 g
50 g
Kunststoffbox
1
ISO17025, ISO9001, ISO14001 environmental standard
Edelstahl
8 kg/dm3 bei 20°C
Zylindrisch
Jeweils
Name des Produkts
Mettler Toledo™ F1 Premium Cylindrical Knob Weights > Nominal mass: 50g