Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Sulfo-NHS-LC-Biotin
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Sulfo-NHS-LC-Biotin ist ein wasserlösliches Biotinylierungsreagenz von mittlerer Länge für die Markierung von Antikörpern, Proteinen und anderen Molekülen mit primären Aminen.
Marke: Thermo Scientific™ A39257
224.20 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ EZ-Link Sulfo-NHS-LC-Biotin ist ein wasserlösliches Biotinylierungsreagenz von mittlerer Länge für die Markierung von Antikörpern, Proteinen und anderen Molekülen mit primären Aminen.
- Protein-Markierung: Biotinylierung von Antikörpern zur Immobilisierung, Reinigung oder Detektion mithilfe streptavidinhaltiger Harze oder Sonden
- Zelloberflächen-Markierung: Biotinylierung ausschließlich von Oberflächenproteinen ganzer Zellen, da das negativ geladene Reagenz die Zellmembran nicht durchdringt
- Aminreaktiv – Reagiert mit primären Aminen (-NH2), z. B. Lysin-Seitenketten, oder den Amino-Termini von Polypeptiden
- Löslich: Eine geladene Sulfo-NHS-Gruppe erhöht die Wasserlöslichkeit des Reagenzes im Vergleich zu gewöhnlichen NHS-Ester-Verbindungen.
- Irreversibel – Bildung permanenter Amidbindungen; Spacerarm kann nicht abgespalten werden
- Mittlere Länge – der Spacerarm (Gesamtlänge zum Ziel hinzugefügt) beträgt 22,4 Ångström; er bietet eine hervorragende Balance zwischen einer angemessenen Länge (minimale sterische Behinderung der Biotinbindung) und einer relativ geringen Masse.
Spezifikation
Sulfo-NHS-LC-Biotin | |
Getrocknet lagern bei -20 °C. | |
Geeignet für Raumtemperatur oder Nasseis | |
Zellundurchlässig | |
NHS-Ester | |
Biotin |
10 x 1 mg | |
Chemische Markierung | |
EZ-Link™ | |
Amin | |
DMF (Dimethylformamid), DMSO (Dimethylsulfoxid), Wasser | |
Mittlere Länge |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Beschleunigen Sie Fortschritte in der Proteomik
Entdecken Sie wegweisende Innovationen und sparen Sie exklusiv.Aktionscode: 25977Gültig bis zum: 2025-05-31
Neues Angebot Jetzt sparen