Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Sulfo-NHS-LC-Biotin
Artikelnummer. p-9622001 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mg
10 x 1 mg
Packungsgröße:
10 Stück
100 Milligramm
Artikelnummer. 15906125
Marke: Thermo Scientific™ A39257
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Sulfo-NHS-LC-Biotin ist ein wasserlösliches Biotinylierungsreagenz von mittlerer Länge für die Markierung von Antikörpern, Proteinen und anderen Molekülen mit primären Aminen.
Thermo Scientific™ EZ-Link Sulfo-NHS-LC-Biotin ist ein wasserlösliches Biotinylierungsreagenz von mittlerer Länge für die Markierung von Antikörpern, Proteinen und anderen Molekülen mit primären Aminen.
  • Protein-Markierung: Biotinylierung von Antikörpern zur Immobilisierung, Reinigung oder Detektion mithilfe streptavidinhaltiger Harze oder Sonden
  • Zelloberflächen-Markierung: Biotinylierung ausschließlich von Oberflächenproteinen ganzer Zellen, da das negativ geladene Reagenz die Zellmembran nicht durchdringt
  • Aminreaktiv – Reagiert mit primären Aminen (-NH2), z. B. Lysin-Seitenketten, oder den Amino-Termini von Polypeptiden
  • Löslich: Eine geladene Sulfo-NHS-Gruppe erhöht die Wasserlöslichkeit des Reagenzes im Vergleich zu gewöhnlichen NHS-Ester-Verbindungen.
  • Irreversibel – Bildung permanenter Amidbindungen; Spacerarm kann nicht abgespalten werden
  • Mittlere Länge – der Spacerarm (Gesamtlänge zum Ziel hinzugefügt) beträgt 22,4 Ångström; er bietet eine hervorragende Balance zwischen einer angemessenen Länge (minimale sterische Behinderung der Biotinbindung) und einer relativ geringen Masse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Sulfo-NHS-LC-Biotin
Menge 10 x 1 mg
Inhalt und Lagerung Getrocknet lagern bei -20 °C.
Markierungsmethode Chemische Markierung
Versandbedingung Geeignet für Raumtemperatur oder Nasseis
Produktlinie EZ-Link
Zellpermeabilität Zellundurchlässig
Chemische Reaktivität Amin
Reaktiver Teil NHS-Ester
Löslichkeit DMF (Dimethylformamid), DMSO (Dimethylsulfoxid), Wasser
Marker oder Farbstoff Biotin
Abstandshalter Mittlere Länge