Learn More
Hirschmann™ Chargenkalibrierzertifikat
Für alle Messgeräte einer Produktionscharge.
Marke: Hirschmann™ 9980101
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Qualitätszertifikat zeigt die gleiche Chargennummer an
- Das Zertifikat gibt Auskunft über den Mittelwert der Fertigungscharge, die Standardabweichung und die vorgeschriebene Toleranz
- Zubehörteil
Spezifikation
Messgeräte | |
Batch-Kalibrierung | |
Zertifikat |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hirschmann™ Chargenkalibrierzertifikat > Chargenzertifizierung
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur