Learn More
Ohaus™ Explorer Analysen- und Präzisionswaagen
Kombination aus modernen Ausstattungsmerkmalen und Designelementen mit einer im Bereich der Hochleistungswaagen unübertroffenen Funktionalität. Ohaus™ Explorer Analysewaagen vereinfachen sogar besonders komplexe Labormessungen.
Marke: Ohaus™ 30061996
5730.90 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Ohaus™ Explorer™ Waagen verfügen über fortschrittliche Anwendungen, um selbst die komplexesten Labormessungen zu vereinfachen. Ob es darum geht, die Differenz zwischen Anfangs- und Restgewicht zu ermitteln oder die Dichte von Feststoffen und Flüssigkeiten zu berechnen, der Explorer™ macht zeitraubende manuelle Berechnungen und Datenaufzeichnungen überflüssig. Das hochauflösende Display und die innovative Anwenderoberfläche machen das Einrichten und Anwenden der Waage zum Kinderspiel. Alle 3 Nachkommastellenwaagen werden mit Glaswindschutz geliefert.- Hochauflösendes mehrsprachiges Farb-VGA-Touchdisplay mit einfachen Bediensymbolen
- Programmierbare, multifunktionale und berührungslose Sensoren sorgen für mehr Sauberkeit, Geschwindigkeit und Sicherheit
- Mehrere Anwendungsmodi plus Bibliothek zur Speicherung der persönlichen Anwendungseinstellungen
Spezifikation
EC, OIML, NTEP, IEC/EN 61010-1:2010; CAN/CSA-C22.2 | |
Vollfarbiges VGA-Grafik-Touchscreen-Display, 4-Draht | |
90 H × 195 B x 154 mm T | |
Terminal, Wägebasis, 90mm Wägeplattform, w | |
ABS-Kunststoff, Edelstahl, Glas | |
±0,0001 g | |
≤3 s | |
300 g, OIML E2 oder ASTM Klasse 1 | |
Wägen, Teilezählen, Prozentwägen, Kontrollwägen | |
6,9 kg | |
AC-Adapter-Eingang: 100/240 VAC 0,6 A 50/60 Hz | |
50/60 Hz |
320 g | |
0,0001 g | |
80 % Max. bis zu 30 °C/86 °F Linear abnehmend | |
±0,0002 g | |
EX324M/AD | |
1,5 ppm/&Grad;C | |
10 ° bis 30 °C | |
Analysen- und Präzisionswaagen | |
90 mm | |
9,6 kg | |
0,6 A |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Videos
-
Ohaus Explorer balances
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller