Learn More
Gibco™ ExpiSf9™ Cells
Bei den GIBCO™ ExpiSf9™ Zellen handelt es sich um nicht-gezüchtete Derivate von Sf9 -Insektenzellen, die für das Wachstum in Suspensionen hoher Dichte im ExpiSf CD Medium angepasst wurden.
Marke: Gibco™ A35243
772.20 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Konsistentes Proteinexpressionsverhalten über mehr als 20 Passagen nach dem Auftauen
- Ausbeuten von dreimal mehr Protein pro Liter als mit anderen Insektenzellen aus baculovirusinfizierter Kultur im Rahmen des ExpiSf Expressionssystems
- Erreichen Sie maximale Zelldichte von 2 x 107 Zellen pro ml in ExpiSf CD Medium.
- Schnelle Recovery nach dem Auftauen und doppelt so lange Zeiträume von ca. 24 Stunden
- Hochleistungswachstum in unterschiedlichen Kulturvolumen, von 4 ml in Deepwell-Mikrotiterplatten bis zu > 3 l in Schüttelkolben
Die ExpiSf9 Zellen bilden eine Kernkomponente des ExpiSf Expressionssystems. Zellen werden gefroren in einem Fläschchen mit 1,5 ml Zellen mit 1 x 107 lebensfähigen Zellen/ml in ExpiSf™ CD Medium und 7,5 % DMSO geliefert. Die Zellen sollten in ExpiSf™ CD Medium aufgetaut werden. In der Regel werden die Zellen in Schüttelkolben auf einer Schüttelplatte in einem unbefeuchteten Zellkultur-Inkubator ohne CO2 angezüchtet. Die Zucht von ExpiSf9-Zellen in adhärenter Form für die Routinekultur wird nicht empfohlen.
Spezifikation
1 Fläschchen (1,5 ml Volumen bei 1,0 x 107 Zellen/ml), in Flüssigstickstoff (Dampfphase) lagern | |
Insektenzelle | |
S. frugiperda | |
Insektenzellen | |
Trockeneis |
SF9, SFM angepasst | |
Suspensions-Zellkultur | |
ExpiSf9™ | |
1 vial |