Learn More
Applied Biosystems™ ExoSAP-IT™ Reinigungsreagenz für PCR-Produkte
ExoSAP-IT™ PCR-Produkt-Aufreinigungsreagenz wird für die enzymatische Aufreinigung von amplifizierten PCR-Produkten verwendet. Es hydrolysiert überschüssige Primer und Nukleotide in einem einzigen Schritt.
Brand: Applied Biosystems™ 78202.4X.1.ML
Description
- Entfernen Sie überschüssige Primer und nicht integrierte Nukleotide enzymatisch
- Bereiten Sie DNA-Sequenzierproben mit nur einem Pipettierschritt vor
- Sparen Sie wertvolle PCR-Produkte mit bis zu 100 % Rückgewinnung
- Minimieren Sie die Säulenreinigung und den Probenverlust
Specifications
Bei -5 bis -30 °C lagern. | |
PCR-Produkt | |
2000 Reactions | |
Rekombinant | |
Genetische Krankheiten |
ExoSAP-IT™ PCR Product Clean-up Reagent, 2000 rxns, rekombinant, Trockeneis, DNA-Sequenzierung oder Single Nucleotide Polymorphism (SNP)-Analyse, Verwendung mit PCR-Reinigung, Lagerung bei –5 bis 30 °C | |
DNA-Aufreinigung | |
ExoSAP-IT™ | |
4 x 1 ml | |
Trockeneis |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2824121 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 78202.4X.1.ML |
2804726 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 78202.4X.1.ML |
2879216 | Analysenzertifikat | 28/01/2025 | 78202.4X.1.ML |
2890039 | Analysenzertifikat | 28/01/2025 | 78202.4X.1.ML |
2871279 | Analysenzertifikat | 28/01/2025 | 78202.4X.1.ML |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.