Learn More
Applied Biosystems™ ExoSAP-IT™ Reinigungsreagenz für PCR-Produkte
ExoSAP-IT™ PCR-Produkt-Aufreinigungsreagenz wird für die enzymatische Aufreinigung von amplifizierten PCR-Produkten verwendet. Es hydrolysiert überschüssige Primer und Nukleotide in einem einzigen Schritt.
134.00 € - 3050.00 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Bei -5 bis -30 °C lagern. |
---|---|
Probentyp | PCR-Produkt |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | DNA-Aufreinigung |
Produktlinie | ExoSAP-IT™ |
Proteinform | Rekombinant |
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15839906
|
Applied Biosystems™
78205.10.ML |
5000 Reactions | N/A | ||||||
15829906
|
Applied Biosystems™
78202.4X.1.ML |
2000 Reactions | N/A | ||||||
14880652
|
Applied Biosystems™
78201.1.ML |
500 Reaktionen |
514.00 €
1 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
12664537
|
Applied Biosystems™
78200.200.UL |
100 Reaktionen |
134.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
- Entfernen Sie überschüssige Primer und nicht integrierte Nukleotide enzymatisch
- Bereiten Sie DNA-Sequenzierproben mit nur einem Pipettierschritt vor
- Sparen Sie wertvolle PCR-Produkte mit bis zu 100 % Rückgewinnung
- Minimieren Sie die Säulenreinigung und den Probenverlust
Spezifikation
Bei -5 bis -30 °C lagern. | |
DNA-Aufreinigung | |
Rekombinant | |
Trockeneis |
PCR-Produkt | |
ExoSAP-IT™ | |
Genetische Krankheiten |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Applied Biosystems™ ExoSAP-IT™ Reinigungsreagenz für PCR-Produkte