Learn More
SCAT Abluftfilter für Fässer
SCAT-Abluftfilter für Fässer bieten optimalen Schutz gegen Dämpfe und Gase, die durch geöffnete Fässer entweichen können.
374.00 € - 510.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Abluftsysteme |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Fässer und Trommeln |
Material | HDPE |
Produkttyp | Abluftfilter |
Produktcode | Marke | Größe | Verschlussgröße | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Verschlussgröße | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10661211
|
SCAT
108985 |
Extragroß | G 3/4 in. | 1 Filter, Spritzschutz, Wechseletikett |
374.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10262570
|
SCAT
108987 |
2 X-Large | Doppelgewinde R 2 in. BSP/G 2 in. + 2 in.-Tri-Sure | 1 Filter, Spritzschutz, Wechselanzeige |
406.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10384410
|
SCAT
108986 |
2 X-Large | 2 in. Mauser (BCS 70 x 6) | 1 Filter, Spritzschutz, Wechseletikett |
510.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Diese SCAT Abluftfilter sind speziell für Fässer und große Behälter konzipiert, bei denen ein erhöhter Luftstrom gewährleistet werden muss, ohne dass die Filterleistung beeinträchtigt wird.Spezifikation
Abluftsysteme | |
Fässer und Trommeln | |
HDPE | |
Abluftfilter |