Learn More
SCAT Abluftfilter für Fässer
SCAT-Abluftfilter für Fässer bieten optimalen Schutz gegen Dämpfe und Gase, die durch geöffnete Fässer entweichen können.
Marke:  SCAT 108985
227.76 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23290" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10661211
  • 374.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 01-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Diese SCAT Abluftfilter sind speziell für Fässer und große Behälter konzipiert, bei denen ein erhöhter Luftstrom gewährleistet werden muss, ohne dass die Filterleistung beeinträchtigt wird.
  • Zuverlässiger Schutz der Atemluft in geschlossenen Räumen und damit der Gesundheit der Mitarbeiter
  • Garantiert höchste Qualitäts- und Sicherheitsstandards für Labore und den Umgang mit hochflüchtigen Chemikalien
  • Enthalten ein hochwertiges Aktivkohlegranulat, das innerhalb der garantierten Lebensdauer die höchste und dauerhafteste Absorptionswirkung hat. Die SCAT Abluftfilter sind in den Größen XL (empfohlen für Behälter bis 100 l und eine Lebensdauer von 6 Monaten) und XXL erhältlich (empfohlen für Behälter ab 100 l und eine Lebensdauer von 12 Monaten).
  • Eine Anzeige zeigt immer die verbleibende Zeit bis zum nächsten Filterwechsel an. Durch den Einsatz von Adaptern können alle Gewindegrößen einfach angeschlossen werden.
Spezifikation
Spezifikation
G 3/4 in.
Extragroß
Abluftsysteme
HDPE
Abluftfilter XL für Fässer, G3/4 in. Gewinde, mit Spritzschutz, Lebensdauer 6 Monate
1 Filter, Spritzschutz, Wechseletikett
Fässer und Trommeln
Abluftfilter