Learn More
SCAT Abluftfilter für Fässer
SCAT-Abluftfilter für Fässer bieten optimalen Schutz gegen Dämpfe und Gase, die durch geöffnete Fässer entweichen können.
Marke: SCAT 108987
331.76 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23290" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Diese SCAT Abluftfilter sind speziell für Fässer und große Behälter konzipiert, bei denen ein erhöhter Luftstrom gewährleistet werden muss, ohne dass die Filterleistung beeinträchtigt wird.- Zuverlässiger Schutz der Atemluft in geschlossenen Räumen und damit der Gesundheit der Mitarbeiter
- Garantiert höchste Qualitäts- und Sicherheitsstandards für Labore und den Umgang mit hochflüchtigen Chemikalien
- Enthalten ein hochwertiges Aktivkohlegranulat, das innerhalb der garantierten Lebensdauer die höchste und dauerhafteste Absorptionswirkung hat. Die SCAT Abluftfilter sind in den Größen XL (empfohlen für Behälter bis 100 l und eine Lebensdauer von 6 Monaten) und XXL erhältlich (empfohlen für Behälter ab 100 l und eine Lebensdauer von 12 Monaten).
- Eine Anzeige zeigt immer die verbleibende Zeit bis zum nächsten Filterwechsel an. Durch den Einsatz von Adaptern können alle Gewindegrößen einfach angeschlossen werden.
Spezifikation
Doppelgewinde R 2 in. BSP/G 2 in. + 2 in.-Tri-Sure | |
2 X-Large | |
Abluftsysteme | |
HDPE |
Abluftfilter XXL, für Fässer, Doppelgewinde R2 in. BSP/G2 in. (m) + 2 in.-Tri-Sure (m), mit Spritzschutz, Lebensdauer 12 Monate | |
1 Filter, Spritzschutz, Wechselanzeige | |
Fässer und Trommeln | |
Abluftfilter |