Learn More
Ethyloctanoat, 99%, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11405437
Ethyloctanoat, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11405437
100 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Artikelnummer. 11405437
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B23450.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 106-32-1
Summenformel C10H20O2
Molekulargewicht (g/mol) 172.27
MDL-Nummer MFCD00009552
InChI-Schlüssel YYZUSRORWSJGET-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl caprylate, octanoic acid, ethyl ester, ethyl n-octanoate, caprylic acid ethyl ester, ethyl octoate, ethyl octylate, octanoic acid ethyl ester, natural, unii-81c5mop582, fema no. 2449Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 7799
ChEBI CHEBI:87426
IUPAC-Name Ethyl-octanoat
SMILES CCCCCCCC(=O)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl octanoate
Schmelzpunkt -47°C
Dichte 0.872
Siedepunkt 206°C to 208°C
Flammpunkt 79°C (174°F)
Geruch Ester-like
Strukturformel CH3(CH2)6CO2CH2CH3
Brechungsindex 1.417
Menge 100 g
Merck Index 14,3778
Formelmasse 172.27
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10252188 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/08/2024 Catalog NumberB23450.22,B23450.36
Chargennummer10235589 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB23450.22,B23450.36
ChargennummerG7151A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB23450.22,B23450.36
Chargennummer10223984 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB23450.22,B23450.36
Chargennummer10159219 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB23450.22,B23450.36
Name des Produkts
Ethyloctanoat, 99%, Thermo Scientific Chemicals >