Learn More
Ethyloctanoat, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11415437
500 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 106-32-1
Summenformel C10H20O2
Molekulargewicht (g/mol) 172.27
MDL-Nummer MFCD00009552
InChI-Schlüssel YYZUSRORWSJGET-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl caprylate, octanoic acid, ethyl ester, ethyl n-octanoate, caprylic acid ethyl ester, ethyl octoate, ethyl octylate, octanoic acid ethyl ester, natural, unii-81c5mop582, fema no. 2449
PubChem CID 7799
ChEBI CHEBI:87426
IUPAC-Name Ethyl-octanoat
SMILES CCCCCCCC(=O)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl octanoate
Schmelzpunkt -47°C
Dichte 0.872
Siedepunkt 206°C to 208°C
Flammpunkt 79°C (174°F)
Geruch Ester-like
Strukturformel CH3(CH2)6CO2CH2CH3
Brechungsindex 1.417
Menge 500 g
Merck Index 14,3778
Formelmasse 172.27
Reinheit (%) 99%
Name des Produkts
Ethyloctanoat, 99%, Thermo Scientific Chemicals >