Learn More
Ethylglykolat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11925081
Ethylglykolat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11925081
500 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 11925081
Marke: Thermo Scientific Acros 410085000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 623-50-7
Summenformel C4H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 104.11
MDL-Nummer MFCD00021970
InChI-Schlüssel ZANNOFHADGWOLI-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl glycolate, ethyl hydroxyacetate, acetic acid, hydroxy-, ethyl ester, glycolic acid, ethyl ester, ethyl glycollate, hydroxyacetic acid ethyl ester, glycolic acid ethyl ester, unii-c306e91wfk, acetic acid, 2-hydroxy-, ethyl ester, 2-hydroxyacetic acid ethyl esterMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 12184
IUPAC-Name Ethyl 2-Hydroxyacetat
SMILES CCOC(=O)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl glycolate
Farbe Farblos
Dichte 1.0800g/mL
Siedepunkt 158.0°C to 159.0°C
Flammpunkt 62°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HOCH2COOCH2CH3
Brechungsindex 1.4170 to 1.4200
Menge 500 g
Relative Dichte 1.08
Formelmasse 104.11
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0354304 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number410080250,410085000,410081000
ChargennummerA0444696 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/08/2022 Catalog Number410080250,410085000,410081000
ChargennummerA0382415 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/03/2022 Catalog Number410080250,410085000,410081000
ChargennummerA0437532 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/12/2021 Catalog Number410080250,410085000,410081000
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl glycolate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
Ethylglykolat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >