Learn More
Essigsäureethylester, ≥99.8 %, für die Rückstandsanalyse, Distol™, Fisher Chemical Artikelnummer.: 10793791
Essigsäureethylester, ≥99.8 %, für die Rückstandsanalyse, Distol™, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10793791
2.5 L
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Artikelnummer. 10793791
Marke: Fisher Chemical E/0903/17
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 141-78-6
Summenformel C4H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 88.106
MDL-Nummer 9171
InChI-Schlüssel XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 8857
ChEBI CHEBI:27750
IUPAC-Name Ethylacetat
SMILES CCOC(=O)C
Spezifikation
Verpackung Braunglasflasche
Menge 2.5 L
Farbe Farblos
Dampfdruck 103mbar at 20°C
Viskosität 0.45cp at 20°C
Dampfdichte 3.04
Schmelzpunkt -83.5°C
Siedepunkt 75°C
Physikalische Form Flüssig
Formelmasse 88.11g/mol
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl acetate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    23
    Stunden
    0
    Minuten
    45
    Sekunden
    46
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.
    Aktionscode: 24127
    Gültig bis zum2025-05-31
    Tage
    54
    Stunden
    0
    Minuten
    45
    Sekunden
    46
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Essigsäureethylester, ≥99.8 %, für die Rückstandsanalyse, Distol™, Fisher Chemical >