Learn More
Ethylacetat, für HPLC, Fisher Chemical™ Artikelnummer.: 10456870
Ethylacetat, für HPLC, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10456870
2.5 L, Braunglasflasche
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
2.5 l
Verpackung:
Braunglasflasche
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Artikelnummer. 10456870
Marke: Fisher Chemical E/0906/17
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
C4H8O2, CAS-Nummer-141-78-6, 2,5 l, 75 °C, CHEBI:27750, Farblos, 88,11 g/mol, XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N, Ethylacetat, -83,5 °C, 9171, 88.106, Flasche aus braunem Glas, flüssig, 8857, CCOC(-O)C, 3,04, 103 mbar bei 20 °C, 0,45 cp bei 20 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 141-78-6
Summenformel C4H8O2
MDL-Nummer 9171
InChI-Schlüssel XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 8857
ChEBI CHEBI:27750
IUPAC-Name Ethylacetat
Spezifikation
Verpackung Braunglasflasche
Menge 2.5 L
Dampfdruck 103mbar at 20°C
Viskosität 0.45cp at 20°C
Dampfdichte 3.04
Physikalische Form Flüssig
Farbe Farblos
Schmelzpunkt -83.5°C
Siedepunkt 75°C
SMILES CCOC(=O)C
Molekulargewicht (g/mol) 88.106
Formelmasse 88.11g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl acetate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Ethyl acetate
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    4
    Stunden
    16
    Minuten
    23
    Sekunden
    23
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.
    Aktionscode: 24127
    Gültig bis zum2025-05-31
    Tage
    35
    Stunden
    16
    Minuten
    23
    Sekunden
    23
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ethylacetat, für HPLC, Fisher Chemical™ >