Learn More
ESD-gerechter Stuhl
Marke:  mb2 212B1D2E2T02
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13466329
  • 454.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
ESD Siege
560 mm
Name des Produkts
ESD-gerechter Stuhl > Height: 560mm