Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Erlenmeyerkolben mit Kegelschliff
Zum sicheren und einfachen Mischen, Ausgießen und Aufbewahren von Chemikalien im Labor. Lenz Laborglasinstrumente™ Erlenmeyerkolben mit Kegelschliff werden aus langlebigem DURAN™ Borosilikatglas gefertigt.
90.00 € - 766.00 €
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Schliffverbindung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Schliffverbindung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10149120
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03024570 |
1000 ml | 45/40 NS |
382.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 20-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10472921
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03021437 |
100 ml | 14/23 NS |
190.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 29-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10523671
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03022437 |
100 ml | 24/29 NS |
166.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 05-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15360885
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03022973 |
2000 ml | 29/32 NS |
766.00 €
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
11870482
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03021413 |
10 ml | 14/23 NS |
90.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 20-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10352801
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03024573 |
2000 ml | 45/40 NS |
523.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 20-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10074250
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03022446 |
200 ml | 24/29 NS |
182.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10334931
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03021949 |
250 ml | 19/26 NS |
211.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 20-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10268170
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03022449 |
250 ml | 24/29 NS |
199.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 02-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10712522
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03024549 |
250 ml | 45/40 NS |
443.04 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 29-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17705804
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03021922 |
25 ml | 19/26 NS |
176.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 09-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10303141
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03021422 |
25 ml | 14/23 NS |
217.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 12-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10261451
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03024552 |
300 ml | 45/40 NS |
465.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 29-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10185780
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03022458 |
500 ml | 24/29 NS |
208.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10204341
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03024582 |
5000 ml | 45/40 NS |
207.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10392751
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03024558 |
500 ml | 45/40 NS |
420.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15300895
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03021428 |
50 ml | 14/23 NS |
212.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 29-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10064250
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03022428 |
50 ml | 24/29 NS |
174.07 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 29-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Gemäß DIN EN ISO 4797
- Mit Skala (circa. Volumen/ml)
- Mit Beschriftungsetikett
- Korrosionsfrei und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
- Konisch zulaufende Verbindung mit hoher Genauigkeit und ausgezeichneter Abdichtung
Spezifikation
Borosilikatglas, Duran Glas |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lenz Laborglasinstrumente™ Erlenmeyerkolben mit Kegelschliff