Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Erlenmeyerkolben mit Kegelschliff
Artikelnummer. 10392751
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
300 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
5000 ml
Schliffverbindung:
14/23 NS
19/26 NS
24/29 NS
29/32 NS
45/40 NS
Unit Size:
1 Stück
10 Stück
Product Code. 10392751
Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 03024558
Only null left
Add to basket
Add to basket
Zum sicheren und einfachen Mischen, Ausgießen und Aufbewahren von Chemikalien im Labor. Lenz Laborglasinstrumente™ Erlenmeyerkolben mit Kegelschliff werden aus langlebigem DURAN™ Borosilikatglas gefertigt.
  • Gemäß DIN EN ISO 4797
  • Mit Skala (circa. Volumen/ml)
  • Mit Beschriftungsetikett
  • Korrosionsfrei und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
  • Konisch zulaufende Verbindung mit hoher Genauigkeit und ausgezeichneter Abdichtung
Specifications
Beschreibung Konischer Schliff, Beschriftungsetikett
Kapazität (metrisch) 500 ml
Material Borosilikatglas, Duran Glas
Schliffverbindung 45/40 NS
Außendurchmesser (metrisch) 105 mm