Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Erlenmeyerkolben mit Kegelschliff
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
300 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
5000 ml
Schliffverbindung:
14/23 NS
19/26 NS
24/29 NS
29/32 NS
45/40 NS
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Beschreibung
- Gemäß DIN EN ISO 4797
- Mit Skala (circa. Volumen/ml)
- Mit Beschriftungsetikett
- Korrosionsfrei und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
- Konisch zulaufende Verbindung mit hoher Genauigkeit und ausgezeichneter Abdichtung
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | DIN EN ISO 4797 |
| Beschreibung | Konischer Schliff, Beschriftungsetikett |
| Kapazität (metrisch) | 250 ml |
| Material | Borosilikatglas, Duran Glas |
| Schliffverbindung | 19/26 NS |
| Außendurchmesser (metrisch) | 85 mm |