Learn More
Erbiumpulver, -40 Mesh, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
- Verpackt unter Argon
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Erbium powder |
Farbe | Grau |
Hinweise zum Prozentgehalt | (REO) |
UN-Nummer | UN3089 |
Menge | 5 g |
Reinheit (%) | 99.9% |
Netzgröße | −40 Mesh |
Empfindlichkeit | Air and moisture sensitive |
Form | Pulver |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
M31L026 | Analysenzertifikat | 03/02/2025 | 044169.06,044169.14 |
R08K078 | Analysenzertifikat | 17/05/2024 | 044169.06,044169.14 |
Z12J031 | Analysenzertifikat | 04/01/2024 | 044169.06,044169.14 |
T31J045 | Analysenzertifikat | 09/08/2023 | 044169.06,044169.14 |
X12I026 | Analysenzertifikat | 18/10/2022 | 044169.06,044172.04,044169.14 |
Sicherheit und Handhabung
- Erbium
- Gefahr
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
- Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
- H228-Entzündbarer Feststoff.
- H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P223-Keinen Kontakt mit Wasser zulassen.
- P231+P232-Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Erbium