Learn More
Erbiumpulver, -40 Mesh, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15401967
Erbiumpulver, -40 Mesh, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15401967
25 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Artikelnummer. 15401967
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 044169.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
  • Verpackt unter Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-52-0
Summenformel Er
Molekulargewicht (g/mol) 167.26
MDL-Nummer MFCD00010987
InChI-Schlüssel UYAHIZSMUZPPFV-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-77b218d3ye, foil, iii ion, erbio, pieces, powder, chips, ingot, er3, pieces, distilled dendritic
PubChem CID 23980
ChEBI CHEBI:33379
IUPAC-Name Erbium
SMILES [Er]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Erbium powder
Farbe Grau
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
UN-Nummer UN3089
Menge 25 g
Reinheit (%) 99.9%
Netzgröße −40 Mesh
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Form Pulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerM31L026 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/02/2025 Catalog Number044169.06,044169.14
ChargennummerR08K078 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2024 Catalog Number044169.06,044169.14
ChargennummerZ12J031 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/01/2024 Catalog Number044169.06,044169.14
ChargennummerT31J045 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/08/2023 Catalog Number044169.06,044169.14
ChargennummerX12I026 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/10/2022 Catalog Number044169.06,044172.04,044169.14
Name des Produkts
Erbiumpulver, -40 Mesh, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >