Learn More
Erbiumfolie, 0.025 mm (0.001Zoll) Dicke, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11321779
Erbiumfolie, 0.025 mm (0.001Zoll) Dicke, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11321779
25 x 25 mm
Click to view available options
Menge:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Artikelnummer. 11321779
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012388.FF
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
  • Unter Argonatmosphäre verpackt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-52-0
Summenformel Er
Molekulargewicht (g/mol) 167.26
MDL-Nummer MFCD00010987
InChI-Schlüssel UYAHIZSMUZPPFV-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-77b218d3ye, foil, iii ion, erbio, pieces, powder, chips, ingot, er3, pieces, distilled dendritic
PubChem CID 23980
ChEBI CHEBI:33379
IUPAC-Name Erbium
SMILES [Er]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Erbium foil
Namenshinweis 0.025mm (0.001 in.) thick
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
UN-Nummer UN3178
Menge 25 x 25 mm
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Reinheit (%) 99.9%
Gewicht ≈0.14g/25x25mm
Form Folie
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP29J042 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2023 Catalog Number012388.FF
ChargennummerB22X025 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2021 Catalog Number012388.FF
ChargennummerA08T019 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2021 Catalog Number012388.FF
ChargennummerY26F030 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2021 Catalog Number012388.FF
ChargennummerA17Q24 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2021 Catalog Number012388.FF
Name des Produkts
Erbiumfolie, 0.025 mm (0.001Zoll) Dicke, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >