Learn More
Erbiumstücke, destilliert, dendritisch, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11381599
Erbiumstücke, destilliert, dendritisch, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11381599
25 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Artikelnummer. 11381599
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012255.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
  • Unter Argonatmosphäre verpackt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-52-0
Summenformel Er
Molekulargewicht (g/mol) 167.26
MDL-Nummer MFCD00010987
InChI-Schlüssel UYAHIZSMUZPPFV-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-77b218d3ye, foil, iii ion, erbio, pieces, powder, chips, ingot, er3, pieces, distilled dendritic
PubChem CID 23980
ChEBI CHEBI:33379
IUPAC-Name Erbium
SMILES [Er]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Erbium pieces
Farbe Silber
Namenshinweis Distilled dendritic
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
UN-Nummer UN3178
Menge 25 g
Reinheit (%) 99.9%
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Form Stückchen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerR05I001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/05/2022 Catalog Number012257.22,012255.03,012255.14
ChargennummerZ15H037 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number012257.22,012255.03,012255.14
ChargennummerF29W007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number012257.22,012255.03,012255.14
Chargennummer12255 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number012257.22,012255.03,012255.14
ChargennummerL13M40 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number012257.22,012255.03,012255.14
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Erbiumstücke, destilliert, dendritisch, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >