Learn More
Eppendorf™ EpTIPS 384er-Set
GREENER_CHOICE
epT.I.P.S.-Pipettenspitzen Minimale Aufsteck- und Abwurfkräfte bei gleichzeitig maximal dichtem Sitz in Pipetten von Eppendorf.
319.27 € - 332.04 €
Spezifikation
Gefiltert Ungefiltert
Sterilität Unsteril
Farbe Farblos
Autoklavierbar Autoklavierbar
Reinigungsnachweise Eppendorf Quality (Nicht steril)
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Farbcode Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Farbcode Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
17332900
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Eppendorf™
0030076273
0,1 bis 20 μl Hellrosa 42 mm
319.27 €
1920 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17342900
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Eppendorf™
0030076281
2 bis 200 μl Hellgelb 53 mm
332.04 €
1920 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Ausgelegt für einen Konenabstand von 4,5 mm
  • epT.I.P.S. 384-Pipettenspitzen bilden zusammen mit den 16- und 24-Kanal-Pipetten Research plus und Xplorer plus sowie den 20-μL- und 100-μL-Move It™-Pipetten mit verstellbarem Spitzenabstand ein System für höchste Sicherheit und Zuverlässigkeit
  • Die innovative SOFTattach-Technologie sorgt für eine zuverlässige Passform und Dichtigkeit der Spitzen
  • Befüllen Sie eine ganze 384-Well-Platte, ohne die Pipettenspitzen zu lösen
  • Perfekte Spitzenausrichtung durch hervorragende Koaxialität für Sicherheit beim Bewegen von Platten und beim Flüssigkeitstransfer
  • Die Form der Spitze der epT.I.P.S. 384 ist perfekt an die Wells der 384-Well-Platten angepasst
  • Kraftaufwand beim Aufsetzen der Spitzen im Vergleich zu 8- und 12-Kanal-Pipetten um 40 % je Spitzenkonus reduziert
  • Reduzierte Spitzenabwurfkräfte durch SOFTattach für ergonomische Arbeitsbedingungen
  • Erhältlich als Reload und Set
  • Verfügbar in folgenden Reinheitsgraden: Eppendorf Quality und PCR clean
Spezifikation
Spezifikation
Ungefiltert
Farblos
Eppendorf Quality (Nicht steril)
1.920 Spitzen (5 Tabletts x 384 Spitzen), 1 wiederverwendbare Box
Mikropipettenspitzen
Air-Cushion-System
Polypropylen
Unsteril
Autoklavierbar
Box
1920/Packung
Ja
epT.I.P.S.
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ EpTIPS 384er-Set