Learn More
Eppendorf™ EpTIPS 384er-Set
Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,1 bis 20 μl
2 bis 200 μl
Farbcode:
Hellgelb
Hellrosa
Länge (metrisch):
42 mm
53 mm
missing translation for 'unitSize'
1920 Stück
Description
- Entwickelt für einen Kegelabstand von 4,5 mm
- epT.I.P.S. 384 Pipettenspitzen bilden zusammen mit den Research Plus- und Xplorer plus 16- und 24-Kanal-Pipetten sowie 20 μl und 100 μl Move-It™ Pipetten mit einstellbarem Spitzenabstand ein System für höchste Sicherheit und Zuverlässigkeit
- Die innovative Technologie von SOFTattach ermöglicht eine zuverlässige Spitzenanpassung und -dichtigkeit
- Füllen Sie eine ganze 384-Mikrotiterplatte, ohne die Pipettenspitzen zu lösen
- Perfekte Spitzenausrichtung durch außergewöhnliche Koaxialität für sicheres Manövrieren von Platten und Flüssigkeitstransfer
- Die Spitzenform der epT.I.P.S. 384 passt sich perfekt an die Wells von 384-Mikrotiterplatten an
- Die Anhaftung der Spitzen verringerte sich um 40 % pro Konus im Vergleich zu 8- und 12-Kanal-Pipetten
- Die durch SOFTattach reduzierten Spitzenabwurfkräfte sorgen für ergonomische Arbeitsbedingungen
Spécification
Spécification
| Volumen (metrisch) | 2 bis 200 μl |
| Gefiltert | Ungefiltert |
| Sterilität | Unsteril |
| Farbe | Farblos |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Länge (angloamerikanisch) | 2,1 in. |
| Länge (metrisch) | 53 mm |
| Reinigungsnachweise | Eppendorf Quality (Nicht steril) |
| Format | Box |
| Verpackung | 1.920 Spitzen (5 Tabletts x 384 Spitzen), 1 wiederverwendbare Box |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu