Learn More
Eppendorf™ EpTIPS 384er-Set
GREENER_CHOICE
epT.I.P.S.-Pipettenspitzen Minimale Aufsteck- und Abwurfkräfte bei gleichzeitig maximal dichtem Sitz in Pipetten von Eppendorf.
Marke:  Eppendorf™ 0030076273
301.99 EUR gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17332900
  • 319.27 € / 1920 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Entwickelt für einen Kegelabstand von 4,5 mm
  • epT.I.P.S. 384 Pipettenspitzen bilden zusammen mit den Research Plus- und Xplorer plus 16- und 24-Kanal-Pipetten sowie 20 μl und 100 μl Move-It™ Pipetten mit einstellbarem Spitzenabstand ein System für höchste Sicherheit und Zuverlässigkeit
  • Die innovative Technologie von SOFTattach ermöglicht eine zuverlässige Spitzenanpassung und -dichtigkeit
  • Füllen Sie eine ganze 384-Mikrotiterplatte, ohne die Pipettenspitzen zu lösen
  • Perfekte Spitzenausrichtung durch außergewöhnliche Koaxialität für sicheres Manövrieren von Platten und Flüssigkeitstransfer
  • Die Spitzenform der epT.I.P.S. 384 passt sich perfekt an die Wells von 384-Mikrotiterplatten an
  • Die Anhaftung der Spitzen verringerte sich um 40 % pro Konus im Vergleich zu 8- und 12-Kanal-Pipetten
  • Die durch SOFTattach reduzierten Spitzenabwurfkräfte sorgen für ergonomische Arbeitsbedingungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0,1 bis 20 μl
Unsteril
Autoklavierbar
42 mm
Box
1920/Packung
Hellrosa
Air-Cushion-System
epT.I.P.S.
Ungefiltert
Farblos
1,7 in.
Eppendorf Quality (Nicht steril)
1.920 Spitzen (5 Tabletts x 384 Spitzen), 1 wiederverwendbare Box
Mikropipettenspitzen
Ja
Yes
Polypropylen
Videos
  • Eppendorf_1028625
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 2:11
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 2:11
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Eppendorf_1028625
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Name des Produkts
Eppendorf™ EpTIPS 384er-Set > epTIPS 384 Set, Volumen (metrisch): 0,1 bis 20 μl; Farbcode: Hellrosa; Menge: 1920/Packung