Learn More
Thermo Scientific™ Automatisierungsspitzen für Tecan™ Liquid-Handling-Plattformen mit Liquid Handling(LiHa)-Arm
Description
Zuverlässigeres und genaues Pipettieren mit den Thermo Scientific™ sterilen Automatisierungsspitzen für Tecan™ Liquid-Handling-Plattformen, eine strenge 15-stufige Qualitätskontrolle durchlaufen, um eine zuverlässige Funktion zu gewährleisten. Die passgenauen Spitzen stehen für höchste Präzision, außerordentliche Linearität und geringe Variationskoeffizienten.
- Erhältlich nicht steril, mit oder ohne Thermo Scientific™ ART™ Filtertechnologie
- Erhältlich mit Filter, geringer Retention oder extra lang für größeres Volumen und Abgabe in Deepwell-Platten
- Chargenprüfung während der Produktion an den Arbeitsstationen, für die die Spitzen vorgesehen sind
- Vollständig leitend für eine bessere Pipettierleistung
- Geringer prozentualer Variationskoeffizient (%VK)
Spécification
Spécification
| Volumen (metrisch) | 50 μl |
| Gefiltert | Ungefiltert |
| Sterilität | Unsteril |
| Farbe | Schwarz |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 und ISO 13485 |
| Reinigungsnachweise | Frei von RNase, DNase, DNA, ATP und Endotoxin |
| Format | Racks |
| Spitzenform | Leitfähig |
| Menge | 4800 Tips |
| Afficher plus |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.