Learn More
Eppendorf™ Research plus™ Pipettierer mit festem Volumen
GREENER_CHOICE
Beständig gegen chemische, thermische und mechanische Belastungen
Marke:  Eppendorf™ 3124000040
195.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15783459
  • 214.05 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Bedienknopf und Abwerfer mit geringer Betätigungskraft sind ergonomisch angeordnet.
  • 4-stellige, vergrößernde Volumenanzeige; Kalibrieranzeige und Einstellöffnung für bestimmte Flüssigkeiten und Volumen; Ultraleichtes PerfectPiston™ Kolbensystem aus chemisch beständigem Fortron™; Schnellverbindungsclip ermöglicht die Entnahme des Unterteils in zwei schnellen Schritten (nicht bei 10 μl-Pipetten); Federbelasteter Spitzenkonus sorgt für festen Sitz der Spitze; Farbe zeigt das Volumen des Pipettierers an
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
±1 %
Gelb
Pipette mit festem Volumen
200 μl-Pipettenspitze
Autoklavierbar
200 μl-Pipettenspitze
20 μl
Federbelasteter Spitzenkonus, Abwerfer, gelbe Betätigungstaste
Name des Produkts
Eppendorf™ Research plus™ Pipettierer mit festem Volumen > Volumen:20 μl; Gelb