Learn More
Eppendorf™ Modell 5430R Mikrozentrifugen
Mit dieser gekühlten Mikrozentrifuge kühlen Sie Ihre Proben über einen längeren Zeitraum. Eppendorf™ Modell 5430R Mikrozentrifugen kombinieren die besten Eigenschaften einer Mikrozentrifuge (kleine Stellfläche) und einer Vielzweck-Zentrifuge (Vielseitigkeit) in einem Gerät.
8150.00 € - 8460.00 €
Spezifikation
Display | Großes, hell beleuchtetes LCD |
---|---|
Außenhöhe (angloamerikanisch) | 11.7 in |
Außenhöhe (metrisch) | 29 cm |
Zeitschaltuhr | 30 sec. to 99:59 hr., Continuous Run Function |
Außenbreite (angloamerikanisch) | 15 in. |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Fassungsvermögen | Max. RZB | Max. Geschwindigkeit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Fassungsvermögen | Max. RZB | Max. Geschwindigkeit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10218193
|
Eppendorf™
5428000210 |
Keypad, 230 V (EU) - Without Rotor | 30 x 2 ml | 30.130 x g | 17.500 U/min |
8150.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
10701514
|
Eppendorf™
5428000414 |
Knobs, 230 V (EU) - Includes: Rotor FA-45-30-11 | 30 x 2 ml | 30.130 x g | 17.500 U/min |
8460.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
10165953
|
Eppendorf™
5428000015 |
Keypad, 230 V (EU) - Includes: Rotor FA-45-30-11 | 30 x 2 ml | 30.130 x g | 17.500 U/min |
8460.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
Beschreibung
- Max. Rotorkapazität: 48 × 1.5/2.0 ml,6 × 50 ml, 2 × MTP
- Max. Drehzahl: 30,130 × g (17,500 U/min)
- Mit 12 verschiedenen Rotoren vielseitig einsetzbar
- Soft-Touch-Verschluss mit ergonomischer Ein-Finger-Bedienung
- Menügesteuertes, mehrsprachiges Bedienmenü (Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch) und große Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung
- 5 Programmtasten für den Schnellzugriff auf Routineprogramme
- Speichert bis zu 50 benutzerdefinierte Programme
- Automatische Unwuchterkennung
- Eppendorf QuickLock™ System zum schnellen Öffnen und Schließen des Rotordeckels
- Temperaturbereich: -11 bis 40 °C
- Die patentierte Kompressortechnologie reduziert Vibrationen und schützt die Proben.
- Die kontinuierliche Kühlung hält die Temperatur nach Abschluss des Laufs konstant und Ihre Proben bleiben kühl.
- FastTemp™ Pro Funktion für programmierbares Vorkühlen je nach Tag und Zeit
- Nach 8 Stunden Nichtgebrauch wird die ECO-Abschaltung aktiviert. Dies senkt den Energieverbrauch (37 % über Nacht) und verlängert die Lebensdauer des Kompressors. (Diese Option kann im Menü deaktiviert werden.)
- Eingebauter Kondensatablauf zur Vermeidung von Wasseransammlungen
Bestellinformation
Abmessungen: 16.8 x 13.2 x 10 Zoll (L x B x H) (42 x 33 x 25 cm) 29 lb. (63.8 kg) Die meisten Modelle werden mit einem Rotor geliefert; andere Rotoren sind separat erhältlich.
Spezifikation
Großes, hell beleuchtetes LCD | |
29 cm | |
15 in. | |
-11 bis +40 °C | |
Deckelverriegelung, Sicherheitskammer aus Stahl, Sichtfenster zur Geschwindigkeitsbeurteilung, Deckel-Notentriegelung, automatische Rotorerkennung, zertifizierte aerosoldichte Rotordeckel, automatische Unwuchterkennung | |
Ja |
11.7 in | |
30 sec. to 99:59 hr., Continuous Run Function | |
38 cm | |
UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD für bestimmte Katalognummern | |
1.050 W | |
EN ISO 12100, EN 50581, EN 61010-1, IEC 61010-2-020, EN 61326-1, EN 55011, EN 378-1, EN 378-2, 47 CFR FCC part 15, EN 50581, UL 61010-1, CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1 (refer to manual for more details) |