Learn More
Fisherbrand™ 250 ML CENTRIFUGE BOTTLE RACK
Geeignet für große Proben und Flaschen bis zu einem Durchmesser von 60 mm. Fisherbrand™ Zentrifugenflaschengestelle aus Draht eignen sich für konische, runde oder flache Gefäße.
Marke: Fisherbrand™ HS23224
51.40 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Fasst Flaschen und Gefäße bis zu 60 mm Durchmesser
- Gestelle aus chemikalienbeständigem, epoxidbeschichtetem Stahldraht
- Geeignet für konische, runde oder flache Glas- oder Kunststoffröhrchen und -flaschen
- Autoklavierbar
- Geschlitzter Boden
Spezifikation
Gestell | |
Autoklavierbar | |
Transport oder Probenhandhabung | |
Je 1 | |
205 mm | |
104 mm |
2 x 3 | |
Epoxidbeschichteter Stahl | |
Gefäße bis 60 mm Durchm. | |
205 x 135 x 104 mm | |
135 mm | |
60 mm |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24155Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30