Learn More
Fisherbrand™ Acryl-Gestelle für Autosamplerfläschchen
Einfache Handhabung und Transport von Probenfläschchen
Marke:  Fisherbrand™ 12 21 1001
83.49 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11767597
  • 117.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Fläschchenständer
  • Acryl
  • Durchsichtiges Acrylmaterial macht die Befüllung sichtbar
  • Stabile Standposition
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Fläschchenständer
Nicht autoklavierbar
Acryl
1.5 Ml, 2 ml Shell-Fläschchen
173 x 95 x 20 mm
Nein
Durchsichtig
50
1
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    30
    Stunden
    2
    Minuten
    35
    Sekunden
    45
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Acryl-Gestelle für Autosamplerfläschchen > Durchmesser der Kavitäten: 12 mm, ,50 Kavitäten, Abmessungen 173 x 95 x 20 mm