missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Lightning-Link (R) APC-Cy7 Antibody Labeling Kit

Artikelnummer. 18759733 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
1 mg
1 x 100 μg Reaktion
3 x 0.01 mg Reaktion
300 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 Set
100 Mikrogramm
30 Mikrogramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18759733

Marke: Novus Biologicals™ 7650030

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Applications: Flow Cytometry

APC/Cy7 is a tandem conjugate. In the Lightning-Link APC/Cy7 the tandem is excited at 633nm, wavelength at which the APC has its maximum absorption. The excited APC functions then as an energy donor, where the energy is transferred via FRET (Fluorescence Resonance Energy Transfer) to the Cy7. The Cy7 emits then the energy received from the APC in the form of long wavelength light at 776nm.

Bestellinformation

Quantity

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Menge 3 x 0.01 mg Reaktion
Konjugat APC/Cy7
Kitinhalt Glass vial(s) of Lightning-Link mix (1 or 3 vials, depending on pack size), 1 vial of LL Modifier reagent, 1 vial of LL Quencher FD reagent
Produkttyp APC-Cy7 Antibody Labeling Kit
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt