Learn More
Memmert™ Eingangsanschluss 23 mm für UF75, Standardposition links Mitte/Mitte
Optionaler Eingangsanschluss für Memmert Öfen.
Marke:  Memmert™ UF75F0
Artikelnummer. 17529665
  • 129.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Eingangsanschluss mit 23 mm Durchmesser
  • Verschluss mit Klappe und Stopfen
  • Standardposition links Mitte/Mitte
Spezifikation
Spezifikation
UF75 Ofen
Eingangsanschluss
23 mm
Name des Produkts
Memmert™ Eingangsanschluss 23 mm für UF75, Standardposition links Mitte/Mitte > Kann verwendet werden mit: UF75