Learn More
BRAND™ Stopfen aus Borosilikatglas mit Kegelschliff
Artikelnummer. 10613592 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Größe:
NS 12/21
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
NS 45/40
NS 7/16
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10613592
Marke: BRAND™ 144645
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hohl mit Tropfspitze und sechseckigem Griff. Die BRAND™ BISTABIL™ konische Borosilikatglasstopfen für Schliffverbindungen besteht aus Boro 3.3 gemäß der DIN 12252-Normen.
  • Aus Borosilikatglas (Boro 3.3 gemäß DIN 12252)
  • Hohl
  • Sechskantgriff
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 1/Pckg.
Größe NS 45/40
Standard-Konusverbindung NS 45/40
Material Borosilikatglas
Produkttyp Stopfen mit konischem Schliff
Form Konisch