Learn More
Cytiva Amersham™ ECL™ Western Blotting-Detektionsreagenzien
Artikelnummer. 10773577 Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Menge:
62,5 mL
125 mL
250 mL
375 mL
Ausreichend für:
Nachweis von 1000 cm2 Membran
Nachweis von 2000cm2 Membran
Nachweis von 4000cm2 Membran
Nachweis von 6000cm2 Membran
Packungsgröße:
1 Stück
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10773577
Marke: Cytiva RPN2134
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Für alle routinemäßigen Western Blotting verwenden. Cytiva Life Sciences™ Amersham™ ECL™ Western Blotting Detektionsreagenzien sind die weltweit ersten handelsüblichen chemilumineszierenden Nachweisreagenzien und nach wie vor eines der am weitesten verbreiteten.
Hohe Sensitivität, ca. 10 pg im Modellsystem
Erwiesene Leistung, das meistzitierte ECL™ Western Blotting Detektionsreagenz in Publikationen
Detektierbar mit Film oder CCD-Imager
Amersham™ ECL Western Blotting Detection Reagents waren die ersten kommerziellen Reagenzien für die Chemilumineszenzdetektion bei Western Blots und sind immer noch die meistgenutzten. Sie sind mindestens 10-fach sensitiver als kolorimetrische Methoden und ergeben zuverlässig reproduzierbare Ergebnisse. Diese Reagenzien sind für alle Routineanwendungen im Western Blotting geeignet.
Amersham ECL™ Blocking Agent zur Verwendung mit den ECL™ Western Blotting Detektionsreagenzien. Jede Packung enthält 40 g Blocking-Agens. Genügend für wenigstes 20 Miniblots.
Hersteller: RPN2134 Art.-Nr.
Beschreibung: ECL Western Blotting Detection Reagents for 6000cm2 membrane area
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp ECL-Westernblot-Detektionsreagenz
Zur Verwendung mit (Anwendung) Western Blot
Menge 375 mL
Empfindlichkeit ∼10 pg
Ausreichend für Nachweis von 6000cm2 Membran
Kitinhalt 375 ml Nachweisreagenz, 1375 ml Nachweisreagenz 2
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C