Learn More
Memmert™ Eingangsanschluss 23 mm für UF1060plus, Standardposition rechts Mitte/Mitte
Optionaler Eingangsanschluss für Memmert Öfen.
Marke: Memmert™ UF1060plusF2
Beschreibung
- Eingangsanschluss mit 23 mm Durchmesser
- Verschluss mit Klappe und Stopfen
- Standardposition rechts Mitte/Mitte
Spezifikation
UF1060plus Ofen | |
Eingangsanschluss | |
23 mm |