Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ Poxygrid™ Zentrifugenröhrchen-Gestelle, 50 ml
Zur Organisation von Röhrchen zum Aufbewahren und Verarbeiten. Bel Art™ SP Scienceware™ Poxygrid™ 50 ml-Zentrifugenröhrchengestelle.
Marke: Bel Art™ F18794-0001
58.14 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Wärmegehärtete Epoxidbeschichtung wird nicht durch organische Lösungsmittel, Salze und schwache Alkalien beeinträchtigt
- Dampfautoklavierbar bei 121°C (250°F)
- Temperaturbereich: -223 bis +121°C (-369 bis +250°F)
- Fasst 50 ml-Zentrifugenröhrchen aus Kunststoff in einzelnen Wells mit jeweils 30 mm²
Spezifikation
Gestell für Zentrifugenröhrchen | |
Autoklavierbar | |
Röhrchen (50 ml) | |
16 | |
3 Tiers | |
Non-sterile | |
14,9 cm | |
15,6 cm | |
9,2 cm |
4 x 4 | |
Blue | |
Epoxidharz-beschichteter Stahldraht | |
Square | |
Yes, When Empty | |
14.9 x 15.6 x 9.2 cm | |
5,87 in. | |
6,12 in. | |
3,62 in. |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85%