Learn More
Sartorius Entris™ II Analytical Balance with Internal Adjustment
Entris™ II Analytical Balance with Internal Adjustment offering isoCAL, LED touch technology, and 12 built-in applications at a budget price. Every balance offers quality, value and consistency.
Marke: Sartorius BCE224I-1CEU
2298.42 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24305" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ganz gleich, was Sie wiegen möchten, die neue Entris™ II Waage ist immer die richtige Wahl.
- Der Entris™ II bietet ein unübertroffenes Preis-Leistungs-Verhältnis und wird von fast 150 Jahren deutscher Ingenieurskunst unterstützt. Die Entris II ist in zwei Produktlinien erhältlich, so dass Sie die Waage finden können, die Ihren speziellen Wägebedürfnissen entspricht.
- Bei über 40 Modellen, aus denen Sie wählen können, finden Sie sicher ein Modell, das Ihre grundlegenden Wägebedürfnisse erfüllt.
Spezifikation
-CEU | |
220 g | |
0,1 mg | |
CEU Analysewaage | |
100 bis 240 V Wechselstrom (± 10 %), 50/60 Hz, 0,2 A |
RS232, USB C | |
Touchscreen | |
PBT, Glas, Edelstahl | |
≤1,5 s |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sartorius Entris™ II Analytical Balance with Internal Adjustment > Entris™ II Analysewaage mit interner Anpassung; Kapazität: 220 g, Modell: CEU Analysewaage
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur