Learn More
Sartorius Entris™ II Analytical Balance with Internal Adjustment
Entris™ II Analytical Balance with Internal Adjustment offering isoCAL, LED touch technology, and 12 built-in applications at a budget price. Every balance offers quality, value and consistency.
2700.00 € - 2935.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | -CEU |
---|---|
Anschlusstyp | RS232, USB C |
Displaytyp | Touchscreen |
Lesbarkeit | 0,1 mg |
Material | PBT, Glas, Edelstahl |
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
16394738
|
Sartorius
BCE64I-1CEU |
60 g | CEU Analysewaage |
2700.00 €
1 Einheit |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16334688
|
Sartorius
BCE124I-1CEU |
120 g | CEU Analysewaage |
2820.00 €
1 Einheit |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16394698
|
Sartorius
BCE224I-1CEU |
220 g | CEU Analysewaage |
2935.00 €
1 Einheit |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- No matter what you're weighing, the new Entris™ II balance is always the right choice.
- Offering unrivalled value and backed by almost 150 years of German engineering expertise, the Entris™ II comes in two product lines, so you can find the balance that meets your specific weighing needs.
- With over 40 models from which to choose, you will surely find a model to meet your basic weighing needs.
Spezifikation
-CEU | |
Touchscreen | |
PBT, Glas, Edelstahl | |
100 bis 240 V Wechselstrom (± 10 %), 50/60 Hz, 0,2 A |
RS232, USB C | |
0,1 mg | |
≤1,5 s |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sartorius Entris™ II Analytical Balance with Internal Adjustment