Learn More
Sartorius Entris™ II Advanced Präzisionswaagen mit länderspezifischer Verifizierung
38 verschiedene Modelle bieten verschiedene Vorteile wie Echtzeit-Tarierhilfe, integrierte Schutzsysteme, CalAuditTrail, ein grafisches Touch-Display und 13 integrierte Anwendungsprogramme
Marke:  Sartorius BCA822I-1CEU
2360.75 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24377" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16665693
  • 2485.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Enris™ II Advanced Waagen – Qualität, Wert und Konsistenz
  • Für präzise Wägeergebnisse, denen man immer wieder vertrauen kann
  • Vereinfacht das Austarieren der Waage durch eingebaute Echtzeit-Tarierhilfe
  • Erhöht die Zuverlässigkeit der Wägeergebnisse durch integrierte Schutzsysteme
  • Kontrollierter Zugriff auf die Einstellungen der Waage mit der Benutzerverwaltung
  • Lückenlose Dokumentation dank CalAuditTrail
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
CE-Zertifikat
Geprüft
Intuitive Grafik-Touch-Technologie
Glas, PBT, Edelstahl
≤0,9 Sekunden
0,2 A
D-Sub-Stecker, 9-polig; USB UTL; USB-Gerät
820 g
10 mg
Elektronische Präzisionswaagen
100/240 V (±10 %)
50/60 Hz
Videos
  • Sartorius Entris II Advanced Line application statistic
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • default, selected
    Sartorius Entris II Advanced Line application statistic
  • Sartorius Entris II Advanced Line application peakhold
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Sartorius Entris II Advanced Line application peakhold
  • Sartorius Entris II Advanced Line application components
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 1:19
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 1:19
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • default, selected
    Sartorius Entris II Advanced Line application components
  • Sartorius Entris II Advanced Line application weighing
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Sartorius Entris II Advanced Line application weighing
  • Sartorius Entris II Advanced Line application conversion
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • default, selected
    Sartorius Entris II Advanced Line application conversion
  • Sartorius Entris II Advanced Line application percentage weighing
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 1:06
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 1:06
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • default, selected
    Sartorius Entris II Advanced Line application percentage weighing
  • Sartorius Entris II Advanced Line application counting
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 1:08
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 1:08
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • default, selected
    Sartorius Entris II Advanced Line application counting
  • Sartorius Entris II Advanced Line application mixing
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • default, selected
    Sartorius Entris II Advanced Line application mixing
  • Sartorius Entris II Advanced Line application density determination
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 1:23
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 1:23
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • default, selected
    Sartorius Entris II Advanced Line application density determination
  • Sartorius Entris II Advanced Line application checkweighing
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 1:15
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 1:15
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • default, selected
    Sartorius Entris II Advanced Line application checkweighing
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Brochures
Product Guides
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Sartorius Entris™ II Advanced Präzisionswaagen mit länderspezifischer Verifizierung > 820 g, 10 mg, verifiziert