Learn More
Enmetazobactam, MedChemExpress
MedChemExpress Enmetazobactam (AAI101) is an extended-spectrum β-lactamase inhibitor, against many resistant Gram-negative pathogens.
120.15 € - 864.00 €
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Enmetazobactam |
---|---|
CAS | 1001404-83-6 |
Farbe | White |
Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
Summenformel | C11H14N4O5S |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16476517
|
Medchem Express
HY-103095 |
5 mg |
120.15 €
5 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16474846
|
Medchem Express
HY-103095 |
100 mg |
864.00 €
100 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16423798
|
Medchem Express
HY-103095 |
10 mg |
199.80 €
10 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16420177
|
Medchem Express
HY-103095 |
50 mg |
598.05 €
50 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Enmetazobactam (AAI101) is an extended-spectrum β-lactamase inhibitor, against many resistant Gram-negative pathogens.Spezifikation
Enmetazobactam | |
White | |
C11H14N4O5S | |
DMSO : ≥ 113.3 mg/mL (360.46 mM) | |
314.32 | |
95.0% | |
Solid |
1001404-83-6 | |
Research | |
AAI101 | |
C[N+]1=NN(C[C@@](S([C@]2([H])C3)(=O)=O)(C)[C@H](C([O-])=O)N2C3=O)C=C1 | |
314.32 | |
Research | |
COVID-19-immunoregulation |
Sicherheit und Handhabung
H315∣H317∣H318∣H334∣H335∣H341∣H361∣H370∣H413
missing translation for 'shelfLife' : -20°C, protect from light, stored under nitrogen∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light, stored under nitrogen)
Recommended Storage : -20°C, protect from light, stored under nitrogen∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light, stored under nitrogen)
Research purposes only
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.