Learn More
Enmetazobactam, MedChemExpress
MedChemExpress Enmetazobactam (AAI101) is an extended-spectrum β-lactamase inhibitor, against many resistant Gram-negative pathogens.
Marke: Medchem Express HY-103095
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Enmetazobactam (AAI101) is an extended-spectrum β-lactamase inhibitor, against many resistant Gram-negative pathogens.Spezifikation
Enmetazobactam | |
White | |
C11H14N4O5S | |
AAI101 | |
C[N+]1=NN(C[C@@](S([C@]2([H])C3)(=O)=O)(C)[C@H](C([O-])=O)N2C3=O)C=C1 | |
314.32 | |
Research | |
COVID-19-immunoregulation |
1001404-83-6 | |
Research | |
5 mg | |
DMSO : ≥ 113.3 mg/mL (360.46 mM) | |
314.32 | |
95.0% | |
Solid |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.