Learn More
Brady™ Engraved Plate Replacement Labels for BradyPrinter i5100, i7100, and PR Plus
Engraved Plate Replacement labels for use with Thermal Transfer Portable Printers.
675.00 € - 1495.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
---|---|
Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
Farbe | Silver |
Ausführung | Glanz |
Material | Polyethylene Foam Laminate Polyester |
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Vertikale Wiederholung (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Vertikale Wiederholung (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
12332538
|
Brady™
805803 |
8 mm | 11 mm | 27 mm |
675.00 €
1 Rollen |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
12379108
|
Brady™
620443 |
50 mm | 52.7 mm | 100 mm |
1495.00 €
1 Rollen |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
Beschreibung
Silver engraved plate replacement labels for use in data and electrical labeling.
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Silver | |
Polyethylene Foam Laminate Polyester | |
Unsteril | |
BradyPrinter i5100 and i7100, BradyPrinter PR Plus Series Label Printers, THT 76 mm Core Printers | |
-40 °C bis 100 °C |
Dauerhaftes Acryl | |
Glanz | |
Thermotransfer | |
Data, Telecommunications and Electrical Labeling, General Identification | |
1 | |
0.65 mm |