Learn More
Brady™ Engraved Plate Replacement Labels for BradyPrinter i5100, i7100, and PR Plus
Engraved Plate Replacement labels for use with Thermal Transfer Portable Printers.
Marke:  Brady™ 620443
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12379108
  • 1495.00 € / 1 Rollen
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Silver engraved plate replacement labels for use in data and electrical labeling.
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Dauerhaftes Acryl
Glanz
Thermotransfer
Data, Telecommunications and Electrical Labeling, General Identification
1
-40 °C bis 100 °C
52.7 mm
50 mm
THTEP-12-7593-SV
Silver
Polyethylene Foam Laminate Polyester
Unsteril
BradyPrinter i5100 and i7100, BradyPrinter PR Plus Series Label Printers, THT 76 mm Core Printers
500 Etiketten
0.65 mm
100 mm