Learn More
Brady™ Engraved Plate Replacement Labels for BradyPrinter i5100, i7100, and PR Plus
Engraved Plate Replacement labels for use with Thermal Transfer Portable Printers.
Marke: Brady™ 805803
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Silver engraved plate replacement labels for use in data and electrical labeling.
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Dauerhaftes Acryl | |
Glanz | |
Thermotransfer | |
Data, Telecommunications and Electrical Labeling, General Identification | |
1 | |
-40 °C bis 100 °C | |
11 mm | |
8 mm |
THTEP-01-7593-SV | |
Silver | |
Polyethylene Foam Laminate Polyester | |
Unsteril | |
BradyPrinter i5100 and i7100, BradyPrinter PR Plus Series Label Printers, THT 76 mm Core Printers | |
2500 Etiketten | |
0.65 mm | |
27 mm |