Learn More
Merck Samplicity™ Filtration System: Tabletts
Zur Verwendung mit Samplicity Filtrationssystem mit Millex Samplicity Membranfiltern
116.00 € - 163.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Samplicity G2 Filtrationssystem |
---|---|
Sterilität | Unsteril |
Produktcode | Marke | Material | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12920265
|
Merck
SAMVIALTR |
Polypropylen | Fläschchentabletts |
163.00 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 05-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12541249
|
Merck
SAMWASTTR |
Recyceltes Polyester | Abfallbehälter |
116.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 05-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Overview of Samplicity™ G2 System- Samplicity™ G2 Filtration System enables vacuum driven filtration of up to 8 samples at once, directly into HPLC vials.
- Filtration for HPLC sample prep without syringes. Sample is added to an adapter funnel on a standard Millex™ 33 mm filter (Millex™ Filters for the Samplicity™ G2 System) or an integrated funnel and filter (Millex Samplicity™ filter)
- Samplicity™ G2 System has lower ergonomic impact than manual syringe filtration
Applications: HPLC; Filtration of viscous or particulate laden samples for HPLC
Spezifikation
Samplicity G2 Filtrationssystem | |
Unsteril |